Learn More
Ritonavir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077877
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
155213-67-5
C37H48N6O5S2
720.94
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
ritonavir, norvir, abbott 84538, abbott-84538, ritonavir usan, norvir softgel, norvir sec, unii-o3j8g9o825, norvir tm, norvir tn
392622
CHEBI:45409
1,3-tiazol-5-ilmetil N-[(2S,3S,5S)-3-hidroxi-5-[[(2S)-3-metil-2-[[metil-[(2-propan-2-il-1,3-tiazol-4-il)metil]carbamoil]amino]butanoil]amino]-1,6-difenilhexan-2-il]carbamato
CC(C)C1=NC(=CS1)CN(C)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CC(C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)OCC4=CN=CS4)O
155213-67-5
C37H48N6O5S2
720.94
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
ritonavir, norvir, abbott 84538, abbott-84538, ritonavir usan, norvir softgel, norvir sec, unii-o3j8g9o825, norvir tm, norvir tn
392622
CHEBI:45409
1,3-tiazol-5-ilmetil N-[(2S,3S,5S)-3-hidroxi-5-[[(2S)-3-metil-2-[[metil-[(2-propan-2-il-1,3-tiazol-4-il)metil]carbamoil]amino]butanoil]amino]-1,6-difenilhexan-2-il]carbamato
CC(C)C1=NC(=CS1)CN(C)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CC(C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)OCC4=CN=CS4)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ritonavir
Punto de fusión 120.0°C to 132.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: <1 mg/mL. Other solubilities: 20 mg/mL dmso, 1 mg/mL ethanol, slightly soluble in methanol, soluble in isopropanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.94
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Gel
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ritonavir
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.