Learn More
Risperidone, MP Biomedicals
Product Code. 11422291 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. Quantity Unit Size
11422291 10 mg 10mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11422291 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219371410
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 106266-06-2
Molecular Formula C23H27FN4O2
Quantity 10 mg
Synonym risperidone, risperidal, risperdal, risperdal consta, rispolept, risperin, rispolin, sequinan, risperidona, risperidonum
InChI Key RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)N2CCCCC2=N1)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
IUPAC Name 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 410.493
PubChem CID 5073
ChEBI CHEBI:8871
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.