Learn More
BRAND™ Rimless Round Bottom Centrifuge Tubes
These high-quality Centrifuge Tubes withstand RCF up to 20,000.
Marca: BRAND™ 781039
463.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.28400kg
Descripción
- Transparente, tinte ligeramente amarillo
- Graduación en relieve, subdivisiones de aprox 1 mm
- Policarbonato
- Se suministra en un paquete de 10
Especificaciones
Transparente, tono ligeramente amarillo | |
Policarbonato | |
115 mm | |
41 mm | |
Tubo para centrífuga |
100 ml | |
10 | |
Forma redonda | |
No |