Learn More
Riluzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077793
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
1744-22-5
C8H5F3N2OS
234.2
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
5070
CHEBI:8863
6-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol-2-amina
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
1744-22-5
C8H5F3N2OS
234.2
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
5070
CHEBI:8863
6-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol-2-amina
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Riluzole
Punto de fusión 114.0°C to 118.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ether,acetone,dmf,chlorofo,rm
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Riluzole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.