missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RILPL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | RILPL1 |
---|---|
Concentración | 0.31 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816464
|
Proteintech
16732-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806464
|
Proteintech
16732-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Neuroprotective protein, which acts by sequestring GAPDH in the cytosol and prevent the apoptotic function of GAPDH in the nucleus. Competes with SIAH1 for binding GAPDH. Does not regulate lysosomal morphology and distribution. Plays a role in the regulation of cell shape and polarity. Plays a role in cellular protein transport, including protein transport away from primary cilia.Especificaciones
RILPL1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
D3ZUQ0, Q5EBL4, Q9JJC6 | |
304469, 353116, 75695 | |
RILPL1 Fusion Protein Ag10192 | |
Primary | |
-20°C | |
RILPL1 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
RILP like protein 1, RILPL1 | |
RILPL1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |