Learn More
BINDER™ Puerto de acceso con tapón de silicona
Puerto de acceso con tapón de silicona - 10 mm, derecha
Marca:  BINDER™ 8012-1326
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932972
  • 473.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use on right
  • Includes silicone plug
  • For use with a wide range of BINDER™ incubators and chambers
Especificaciones
Especificaciones
Puerto de acceso con tapón de silicona - 50 mm, derecha
50 mm
Equipos BINDER Series MKF
Silicone plug