Learn More
Rifampin, 95%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 455620250
Detalles adicionales : CAS : 13292-46-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15333786
  • 170.40€ / 25 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
13292-46-1
822.953
131839595
C43H58N4O12
FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Especificación
Rifampin
Authentic
2% max. (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
822.953
822.94
Solubility in water: slightly soluble.
25g
13292-46-1
C43H58N4O12
Solubility in water: slightly soluble.
CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
131839595
95%
183.0°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Rifampin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.