Learn More
Rifampin, 100.3%, MP Biomedicals™
Marca:  MP Biomedicals 0219549025
Detalles adicionales : CAS : 13292-46-1 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11495422
  • 1390.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
13292-46-1
822.953
Rifampicin
CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
C43H58N4O12
FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
131839595
Especificación
Rifampin
1.003
Rifampicin
CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
131839595
Powder
25g
13292-46-1
C43H58N4O12
FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
822.953
823
Orange-Red
Videos