Learn More
Rifabutina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7112893
80.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
72559-06-9
C46H62N4O11
847.02
MFCD00866816
ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
rifabutin, ansamycin, rifabutine, mycobutin, ansatipine, ansatipin, alfacid, rifabutina, rifabutinum, antibiotic lm 427
57448257
acetato de (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17-trihidroxi-11-metoxi-3,7,12,14,16,18,22-heptametil-1'-(2-metilpropil)-6,23,32-trioxo-8,33-dioxa-24,27,29-triazaspiro[pentaciclo[23.6.1.1⁴,⁷.0⁵,³¹.0²⁶,³⁰]tritriacontano-28,4'-piperidin]-1,3,5(31),9,19,21,25,29-octaen-13-ilo
CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(=O)C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)=C1NC5(CCN(CC(C)C)CC5)N=C1C4=C3C2=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
72559-06-9
C46H62N4O11
847.02
MFCD00866816
ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
rifabutin, ansamycin, rifabutine, mycobutin, ansatipine, ansatipin, alfacid, rifabutina, rifabutinum, antibiotic lm 427
57448257
acetato de (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17-trihidroxi-11-metoxi-3,7,12,14,16,18,22-heptametil-1'-(2-metilpropil)-6,23,32-trioxo-8,33-dioxa-24,27,29-triazaspiro[pentaciclo[23.6.1.1⁴,⁷.0⁵,³¹.0²⁶,³⁰]tritriacontano-28,4'-piperidin]-1,3,5(31),9,19,21,25,29-octaen-13-ilo
CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(=O)C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)=C1NC5(CCN(CC(C)C)CC5)N=C1C4=C3C2=O
La rifabutina, n.º de CAS 72559-06-09, es un antibiótico de amplio espectro con actividad contra micobacterias, bacterias grampositivas y gramnegativas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
La rifabutina es un compuesto con actividad antibacteriana que se utiliza con mayor frecuencia contra la Mycobacterium tuberculosis
La rifabutina es un derivado de la rifamicina S, que actúa mediante el bloqueo de la subunidad de ARN polimerasa beta (rpoB)
La rifabutina es un inductor, así como un sustrato de CYP3A, una enzima citocromo P450
Aplicaciones
La rifabutina se puede utilizar en estudios de laboratorio farmacocinéticos y en análisis de fármacos de alto rendimiento
Se puede utilizar en estudios de laboratorio para determinar mutaciones de resistencia a fármacos presentes en cepas de Mycobacterium tuberculosis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Rifabutin
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 847
Porcentaje de pureza 98%