Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Three-Step Stain Kit
Obtain results on par with Wright-Giemsa with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Three Step Stain.
Marca: Epredia™ 3323
139.78 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.79000kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
- La tinción puede usarse para detectar H. Pylori.
- El conjunto contiene instrucciones fáciles de seguir.
- El producto está disponible en envases de un galón para facilitar su uso en coladores automáticos.
- El conjunto contiene tres frascos de 500 ml que constan de solución fijadora, solución A (eosina y) y solución B (Azure A y azul de metileno)
Especificaciones
Solución B |