Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Three-Step Stain Kit
Obtain results on par with Wright-Giemsa with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Three Step Stain.
Marca:  Epredia™ 3313
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10425339
  • 269.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Includes: Se incluye un prospecto con instrucciones fáciles de seguir.
Descripción
Descripción
  • La tinción puede usarse para detectar H. Pylori.
  • El conjunto contiene instrucciones fáciles de seguir.
  • El producto está disponible en envases de un galón para facilitar su uso en coladores automáticos.
  • El conjunto contiene tres frascos de 500 ml que constan de solución fijadora, solución A (eosina y) y solución B (Azure A y azul de metileno).
Información de órdenes
Los componentes también están disponibles en contenedores de un galón para facilitar su uso en equipos de tinción automatizados.
Especificaciones
Especificaciones
1 gal
Solución A
El set de tinción proporciona resultados iguales al de Wright-Giemsa.
Se incluye un prospecto con instrucciones fáciles de seguir.