Learn More
Epredia™ Cuchillas de acero reutilizables Richard-Allan Scientific™
Utilice las cuchillas de acero reutilizables Epredia™ Richard-Allan ScientificTM con micrótomos o criostatos cuando la aplicación técnica así lo requiera.
301.92€ - 1500.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchillas de acero |
---|---|
Material | Steel |
Línea de productos | Richard-Allan Scientific™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Perfil | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Perfil | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11995352
|
Epredia™
152120 |
Punta de carburo de tungsteno de perfil D; 16 cm | D | 16 cm |
1500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12656265
|
Epredia™
152030 |
Cuchilla de 22 cm, con perfil C de acero | C | 22cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Utilice las cuchillas de acero reutilizables Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ con micrótomos o criostatos cuando la aplicación técnica así lo requiera.
- Las cuchillas fijas se pueden volver a afilar en un afilador de cuchillas adecuado para prolongar su uso.
- Debe realizar el pedido de los estuches de cuchillas adecuados junto con el pedido de las cuchillas; en cada estuche se pueden guardar dos cuchillas
- Las cuchillas con perfil C se utilizan para técnicas criogénicas y con parafina estándar.
- Las cuchillas con perfil D se utilizan para seccionar materiales más duros que requieren una mayor estabilidad de la cuchilla.
- Las cuchillas de carburo de tungsteno ofrecen duración y resistencia para seccionar muestras muy duras o resina incrustada.
Especificaciones
Cuchillas de acero | |
Steel | |
Richard-Allan Scientific™ |