Learn More
Epredia™ Ácido peryódico de Schiff (PAS) Richard-Allan Scientific™
Demuestre los patrones y la presencia de carbohidratos específicos con la solución de ácido peryódico de Schiff (PAS) Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
79.20€ - 168.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12562696
|
Epredia™
87007 |
Kit de ácido peryódico de Schiff (PAS) |
168.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12503647
|
Epredia™
88017 |
Reactivo de Schiff |
86.40€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12513647
|
Epredia™
88018 |
Hematoxilina I |
79.20€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descrizione
Demuestre los patrones y la presencia de carbohidratos específicos con la solución de ácido peryódico de Schiff (PAS) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
- El glucógeno, la mucina, las paredes fúngicas y algunas membranas basales se tiñen de rosa a magenta.
- Tinción azul de núcleos.
- El kit incluye: Hematoxilina I, solución de ácido peryódico (0,5 %) y reactivo de Schiff