Learn More
Epredia™ Ácido peryódico de Schiff (PAS) Richard-Allan Scientific™
Demuestre los patrones y la presencia de carbohidratos específicos con la solución de ácido peryódico de Schiff (PAS) Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
Marca:  Epredia™ 87007
152.48 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.07176kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12562696
  • 168.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Demuestre los patrones y la presencia de carbohidratos específicos con la solución de ácido peryódico de Schiff (PAS) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
  • El glucógeno, la mucina, las paredes fúngicas y algunas membranas basales se tiñen de rosa a magenta
  • Tinción azul de núcleos
  • El kit incluye: Hematoxilina I, solución de ácido peryódico (0,5 %) y reactivo de Schiff
Especificaciones
Especificaciones
Kit de ácido peryódico de Schiff (PAS)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P361 + P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
  • P402-Almacenar en un lugar seco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid, potassium ferrocyanide, Basic Fuchsin, high purity biologicalstain, special for