Learn More
Epredia™ Ácido peryódico de Schiff (PAS) Richard-Allan Scientific™
Demuestre los patrones y la presencia de carbohidratos específicos con la solución de ácido peryódico de Schiff (PAS) Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
Marca: Epredia™ 88018
75.24 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Demuestre los patrones y la presencia de carbohidratos específicos con la solución de ácido peryódico de Schiff (PAS) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
- El glucógeno, la mucina, las paredes fúngicas y algunas membranas basales se tiñen de rosa a magenta
- Tinción azul de núcleos
- El kit incluye: Hematoxilina I, solución de ácido peryódico (0,5 %) y reactivo de Schiff
Especificaciones
Hematoxilina I |
Seguridad y manipulación
- Hematoxylin 1
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose