Learn More
Epredia™ Soluciones OG para tinción de Papanicolaou Richard-Allan Scientific™
Tiña las muestras ginecológicas con soluciones OG para tinción de Papanicolaou Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
Marca:  Epredia™ 75211
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 2.99000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10444340
  • 56.95€ / 3.79 litro
Fecha estimada de envío: 09-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Tiña las muestras ginecológicas con soluciones OG para tinción de Papanicolaou Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
  • La solución OG-6 tiñe las zonas queratinizadas de la célula
  • La solución OG modificada es una modificación de Gill que minimiza la precipitación y reduce el tiempo de tinción
  • Utilice OG-6 con EA-36 o EA-50 para la tinción de muestras ginecológicas
  • Utilice la solución OG modificada con la solución EA-65 para teñir muestras no ginecológicas
Especificaciones
Especificaciones
OG-6
1 gal