Learn More
Epredia™ Modified Grocott' s Methenamine Silver (Periodic Acid) Stain Kit
Distinguish fungi, basement membranes and opportunistic organisms such as Pneumocystis Carinii in tissue sections with Epredia™ Modified Grocott's Methenamine Silver (Periodic Acid)
Marca:  Epredia™ 88026
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12583647
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Los hongos, las membranas basales y los organismos oportunistas, junto con las fibras reticulares, se tiñen de negro
  • El fondo está teñido de verde
Especificaciones
Especificaciones
Solución de cloruro de oro (0,1 %)
125 ml