missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Reactivos para procesamiento Richard-Allan Scientific™ Fast-Flex™

Mejore la calidad de tejido procesado con estos reactivos para procesamiento, que se pueden solicitar con un clarificante a base de xileno o de sucedáneo de xileno.

Marca:  Thermo Scientific™ 9801

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12500007

  • 214.55€ / 3 sets


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Reduces Tissue processing time by 80%
  • Decreases the amount of reagents used up to 75%
  • Simplifies reagent management by eliminating the need to rotate reagents
  • Compatible with H&E, IHC, Special Stains and In situ

Includes:
One 5L bottle each: Fixative (Solution 1), Dehydrant (Solution 2) and Clearing Reagent (Solution 3).

Especificaciones

Especificaciones

Fast Flex Kit 1, Xylene
Fast Flex Kit 1, Xylene
Videos
Documentos