Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y Alcoholic, Eosin-Y with Phloxine, Eosin-Y Saturated, Eosin-Y Alcoholic
Enjoy strict quality control of raw materials and finished product and a high quality product every time with the Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y Alcoholic, Eosin-Y with Phloxine, and Eosin-Y Saturated.
Marca: Epredia™ 71304
103.55 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 2.00000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
- Estricto control de calidad de materias primas y productos acabados que garantiza un producto de gran calidad en todo momento
- La eosina Y alcohólica produce tres variaciones de color distintas. lo que mejora la diferenciación entre músculo, glóbulos rojos y tejido conjuntivo
- La eosina Y con floxina ofrece un tono rojizo más brillante y una diferenciación más radical del color citoplasmático que la eosina Y alcohólica
- La eosina Y saturada es una contratinción rápida y muy intensa que se puede utilizar para realizar soluciones de trabajo de eosina Y
Especificaciones
Eosina Y con floxina | |
0,47 l (1 pinta) |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethyl alcohol, methyl alcohol, isopropylalcohol, acetic acid, eosin-Y dye, spiro[isobenzofuran-1(3H