Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y Alcoholic, Eosin-Y with Phloxine, Eosin-Y Saturated, Eosin-Y Alcoholic
Enjoy strict quality control of raw materials and finished product and a high quality product every time with the Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y Alcoholic, Eosin-Y with Phloxine, and Eosin-Y Saturated.
Marca:  Epredia™ 71211
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 3.42000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10046868
  • 175.00€ / 3.80 litro
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Estricto control de calidad de materias primas y productos acabados que garantiza un producto de gran calidad en todo momento
  • La eosina Y alcohólica produce tres variaciones de color distintas. lo que mejora la diferenciación entre músculo, glóbulos rojos y tejido conjuntivo
  • La eosina Y con floxina ofrece un tono rojizo más brillante y una diferenciación más radical del color citoplasmático que la eosina Y alcohólica
  • La eosina Y saturada es una contratinción rápida y muy intensa que se puede utilizar para realizar soluciones de trabajo de eosina Y
Especificaciones
Especificaciones
Eosina Y alcohólica
1 gal
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Eosin-Y Alcoholic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.