Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Elastic Stain, Van Gieson Stain Solution
Demonstrate the atrophy, thinning and loss of elastic tissue with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Elastic Stain.
Marca: Epredia™ 88007
95.95 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
- Se basa en la técnica Verhoeff para fibras elásticas
- También se utiliza para identificar las rupturas, las fisuras y la reduplicación de laminillas elásticas que se producen en las enfermedades vasculares
- Las fibras elásticas se tiñen de color azul oscuro o negro con colágeno rojo y el fondo de color amarillo
Especificaciones
Solución alcohólica de hematoxilina |