Learn More
Epredia™ Recipientes para muestras Richard-Allan Scientific™ Bio-Tite™
Transporte, almacene y recupere sus muestras patológicas de una forma segura y rentable con los recipientes para muestras Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
en la oferta
Especificaciones
Tipo de producto | Pre-filled Specimen Container |
---|---|
Material | Polypropylene |
Esterilidad | Non-sterile |
Tipo de tapón | Bio-Tite Lid |
Color | Clear |
Descripción
Transporte, almacene y recupere muestras patológicas de una forma segura y rentable con el sistema de transporte de muestras Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ (STS™). Este sistema incluye recipientes precargados con cinc-formol y formol tamponado neutro (NBF) al 10 % de la más alta calidad.
Tres configuraciones de envasado únicas facilitan la distribución y el transporte.
Recipientes serie 53
- Bandejas fáciles de transportar perfectas para salas de operaciones y hospitales.
- Los recipientes de poliestireno transparentes disponen de tapas roscadas.
- Cumplen todos los requisitos OSHA federales y estatales actualizados.
- Disponen de etiquetas de color amarillo brillante de gran visibilidad para la información del paciente, que permiten una identificación instantánea para minimizar los riesgos para la salud.
Recipientes serie 56
- Sistema de cierre Epredia™ Bio-TiteTM patentado con doble rosca, que hace que sea prácticamente imposible cerrar mal el recipiente y minimiza el riesgo de fugas.
- Bandejas fáciles de transportar.
- Cumplen todos los requisitos OSHA federales y estatales actualizados.
- Disponen de etiquetas de color amarillo brillante de gran visibilidad para la información del paciente, que permiten una identificación instantánea para minimizar los riesgos para la salud.
Recipientes serie 59
- Sistema de cierre Epredia™ Bio-Tite patentado con doble rosca, que hace que sea prácticamente imposible cerrar mal el recipiente y minimiza el riesgo de fugas.
- El paquete de apilado reduce el exceso de envases.
- Cumplen todos los requisitos OSHA federales y estatales actualizados.
- Disponen de etiquetas de color amarillo brillante de gran visibilidad para la información del paciente, que permiten una identificación instantánea para minimizar los riesgos para la salud.
Especificaciones
Pre-filled Specimen Container | |
Non-sterile | |
Clear |
Polypropylene | |
Bio-Tite Lid | |
10% NBF |