Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Amyloid Stain, Sodium Hydroxide Solution with dropper
Demonstrate amyloid with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Amyloid Stain.
53.24€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12503637
|
Epredia™
88006 |
Hematoxilina de Mayer modificada |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Alkaline Congo Red solution will stain amyloid orange-to-red and display apple-green birefringence when examined with polarizing microscope