missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RIC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | RIC3 |
---|---|
Concentración | 0.27 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16825825
|
Proteintech
27776-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16815825
|
Proteintech
27776-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Promotes functional expression of homomeric alpha-7 and alpha-8 nicotinic acetylcholine receptors at the cell surface. May also promote functional expression of homomeric serotoninergic 5- HT3 receptors, and of heteromeric acetylcholine receptors alpha- 3/beta-2, alpha-3/beta-4, alpha-4/beta-2 and alpha-4/beta-4.Especificaciones
RIC3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q7Z5B4, Q8BPM6 | |
320360, 79608 | |
RIC3 Fusion Protein Ag26740 | |
Primary | |
-20°C | |
RIC3 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AYST720, PRO1385, Protein RIC 3, RIC3 | |
Ric3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |