Learn More
Riboflavina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11499323
59.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
83-88-5
C17H20N4O6
376.37
MFCD00005022
AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
71310809
7,8-dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridina-2,4-diona
CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
83-88-5
C17H20N4O6
376.37
MFCD00005022
AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
71310809
7,8-dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridina-2,4-diona
CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Fotoiniciador de la polimerización para geles PAGE. La riboflavina se utiliza para la preparación de mononucleótido de flavina (FMN) y dinucleótido de flavina adenina (FAD). También protege contra el daño del óxido. Se utiliza a su vez como colorante alimenticio y como vitamina. Además, se emplea como medicamento, suplemento de alimentación animal y suplemento nutricional. Incluso se utiliza para añadir sabor.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol absoluto y dimetilsulfóxido. Insoluble en acetona y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, bases, calcio y sales metálicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Riboflavin
Punto de fusión 290°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 100 g
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8200
Información de solubilidad Soluble in water,absolute ethanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in acetone and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.37
Porcentaje de pureza 98%