missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Neville and More™ Tapones a prueba de manipulación acanalados para frascos de vidrio Alpha
Click to view available options
Color del tapón:
Blanco
Blanco/amarillo
Cantidad:
100/caja
3000/caja
Description
- Cierre acanalado
- Material del cuello: Vidrio a prueba de robos
- Aptos para contener líquidos para varios frascos, tarros, consumibles de laboratorio
- Banda de signos de manipulación
- No reactiva
- Material: Polipropileno
Specifications
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 2,8 cm |
Tipo de tapón | Tapón acanalado a prueba de manipulación |
Para utilizar con (equipo) | Frasco de vidrio Alpha |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 2,8 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Contiene líquido |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 3000/caja |
Color del tapón | Blanco/amarillo |
Closure Included | Sí |
Show More |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'