Learn More
Alambre de rodio, 0,5 mm de diámetro, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15455985
Click to view available options
Cantidad:
7.5 cm
10 cm
30 cm
50 cm
250 cm
7440-16-6
Rh
102.91
MFCD00011201 MFCD03458392
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
23948
CHEBI:33359
rhodium
[Rh]
7440-16-6
Rh
102.91
MFCD00011201 MFCD03458392
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
23948
CHEBI:33359
rhodium
[Rh]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Rhodium wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 250 cm
Porcentaje de pureza 99.8%
Peso ≈2.44g/m
Formulario Alambre, ≈2,44g/m