missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de rodio para ICP 10 g/l, matriz HCl, Fisher Chemical™

Catalog Number 12936384
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo 9001 un sistema de Gestión de calidad ISO, también acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025 y acreditado de acuerdo con la Guía ISO 34.

Concentración 10±0.02g/L
Envase Frasco
Cantidad 500 mL
Tipo Normas de espectrometría de masas
Nombres de analitos o componentes Rh
Disolvente o matriz HCl
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Rhodium (Rh) 10000mg/l in HCl 10%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'