Learn More
Polvo de rodio, malla - 22, Premion™, 99,97 % (base metálica), metales preciosos típicamente < 20 ppm cada uno
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Rhodium powder |
Nombre de nota | Precious metals typically <20ppm each |
Color | Gris |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 0.25 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN3089 |
Porcentaje de pureza | 99.97% |
Grado | Premion™ |
Olor | Odorless |