missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Rhodium(III) chloride solution, 99.5% (metals basis), Rh 10% w/w (cont. Rh)

176.00€ - 549.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 10049-07-7
Fórmula molecular Cl3Rh
Número MDL MFCD00011204
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15495015 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
046523.NJ
0.5g 176.00€
0.50 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15407245 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
046523.NA
2g 549.00€
2 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

10049-07-7
Cl3Rh
MFCD00011204

Especificaciones

Rhodium (III) chloride solution
(metals basis)
RhCl3
UN3264
14,8188
Liquid
Brown-Red
10049-07-7
Cl3Rh
MFCD00011204
Rh 10% w/w (cont. Rh)
209.26
99.5%
0.5g