Learn More
Solución de cloruro de rodio (III), 99,5 % (base de metales), Rh 10 % p/p (cont. Rh), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15407245
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10049-07-7
Cl3Rh
209.26
MFCD00011204
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
tricloruro de rodio (3+)
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
10049-07-7
Cl3Rh
209.26
MFCD00011204
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
tricloruro de rodio (3+)
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Rhodium (III) chloride solution
Color Marrón-Rojo
Notas del porcentaje del ensayo (base de metales)
Fórmula lineal RhCl3
Número UN UN3264
Concentración Rh 10% w/w (cont. Rh)
Índice Merck 14,8188
Información de solubilidad Immiscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.26
Porcentaje de pureza 99.5%
Cantidad 2 g
Forma física Líquido