Learn More
Solución de cloruro de rodio (III), 99,5 % (base de metales), Rh 10 % p/p (cont. Rh), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Rhodium (III) chloride solution |
Color | Marrón-Rojo |
Notas del porcentaje del ensayo | (base de metales) |
Fórmula lineal | RhCl3 |
Número UN | UN3264 |
Concentración | Rh 10% w/w (cont. Rh) |
Índice Merck | 14,8188 |
Información de solubilidad | Immiscible in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.26 |
Porcentaje de pureza | 99.5% |