Learn More
Cloruro de rodio(III) hidrato, Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11310298
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
20765-98-4
Cl3Rh
209.26
MFCD00149839
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
rhodium(3+) trichloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
20765-98-4
Cl3Rh
209.26
MFCD00149839
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
rhodium(3+) trichloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Rhodium (III) chloride hydrate
Punto de fusión 100°C (decomposition)
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,8188
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.26 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion™
Sensibilidad Hygroscopic