Learn More
2,4-Pentanedionato de rodio(III), Premion™, 99,99 % (base metálica), Rh 25,2 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11310719
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
5 g
14284-92-5
C15H21O6Rh
400.23
MFCD00083144 MFCD00083144
DGOINFUDFBWCMX-LNTINUHCSA-K
rhodium iii acetylacetonate-rh
131675882
[Rh+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
14284-92-5
C15H21O6Rh
400.23
MFCD00083144 MFCD00083144
DGOINFUDFBWCMX-LNTINUHCSA-K
rhodium iii acetylacetonate-rh
131675882
[Rh+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Rhodium(III) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 263°C to 264°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Very soluble in chloroform; Soluble in alcohol; In soluble in water.
Nombre IUPAC rhodium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.23
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 25.2% min.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.