Learn More
Rodio en alúmina, 5 % Rh, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4833905
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
7440-16-6, 1344-28-1
Rh
102.91
MFCD00011201 MFCD03458392
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
23948
CHEBI:33359
rodio
[Rh]
7440-16-6, 1344-28-1
Rh
102.91
MFCD00011201 MFCD03458392
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
23948
CHEBI:33359
rodio
[Rh]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Rhodium on alumina
Punto de fusión 2072.0°C
Punto de ebullición 3147.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.91