Learn More
Rodio, solución estándar de AAS, Specpure™, Rh 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Rhodium, AAS standard solution |
Concentración | RhCl3 in 20% HCl |
Nombre de nota | Rh 1000μg/mL |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN1789 |
Grado | Specpure™ |
Forma física | Líquida |