Learn More
Alfa Aesar™ Rhodium, 0.5% on 1mm (0.040in) alumina spheres
Marca:  Alfa Aesar™ 045639.18
Detalles adicionales : CAS : 7440-16-6 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492417
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
7440-16-6
102.906
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
23948
rhodium
Rh
MFCD00011201
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CHEBI:33359
[Rh]
Especificaciones
Rhodium
7440-16-6
MFCD00011201
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
rhodium
23948
Spheres
Gray-White
0.5% on alumina spheres, 1mm (0.040 in.) alumina spheres
Rh
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
[Rh]
102.906
CHEBI:33359
Odorless
50g
Videos
SDS Documentos