Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina 123, +99 %
Catalog Number p-190909
150.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
62669-70-9
C21H19ClN2O4
398.843
MFCD00012664
SEXIURXGNASJRB-UHFFFAOYSA-N
16211830
metil 2-(3-amino-6-iminoxanten-9-il)benzoato; hidrato; clorhidrato
COC(=O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N.O.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
62669-70-9
C21H19ClN2O4
398.843
MFCD00012664
SEXIURXGNASJRB-UHFFFAOYSA-N
16211830
metil 2-(3-amino-6-iminoxanten-9-il)benzoato; hidrato; clorhidrato
COC(=O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N.O.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Rhodamine 123
Nombre de nota 99+%
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Índice Merck 15, 8306
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.82
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
UV_Vis 99.0% min.
Color Marrón a marrón-rojo o verde
Cantidad 100 mg
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine 123
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.