Learn More
Alfa Aesar™ Rhenium(IV) oxide, 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 046538.06
Detalles adicionales : CAS : 12036-09-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452717
  • 368.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
12036-09-8
218.205
WXBOMIKEWRRKBB-UHFFFAOYSA-N
82847
O=[Re]=O
O2Re
MFCD00016305
rhenium dioxide, rhenium iv oxide, rhenium oxide reo2, rhenium iv oxide trace metals basis
dioxorhenium
Especificaciones
Rhenium (IV) oxide
(metals basis)
ReO2
rhenium dioxide, rhenium iv oxide, rhenium oxide reo2, rhenium iv oxide trace metals basis
O=[Re]=O
218.205
218.21
99.9%
1000°C (decomposition)
12036-09-8
O2Re
MFCD00016305
WXBOMIKEWRRKBB-UHFFFAOYSA-N
dioxorhenium
82847
Powder
Odorless
5g
Videos
SDS Documentos