missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RHBDL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno RHBDL2
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16830194
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
12467-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16820194
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
12467-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

RHBDL2 is a member of the rhomboid family of integral membrane proteins. This family contains proteins that are related to Drosophila rhomboid protein. Members of this family are found in both prokaryotes and eukaryotes and are thought to function as intramembrane serine proteases. RHBDL2 is thought to release soluble growth factors by proteolytic cleavage of certain membrane-bound substrates, including ephrin B2 and ephrin B3.
Especificaciones

Especificaciones

RHBDL2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
A2AGA4, Q9NX52
230726, 298512, 54933
RHBDL2 Fusion Protein Ag3142
Primary
-20°C
RHBDL2
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
RHBDL2, Rhomboid like protein 2, Rhomboid related protein 2, RRP2
RHBDL2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications