missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RGN/SMP30 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno RGN/SMP30
Concentración 0.27 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16817964
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17947-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16807964
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17947-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a highly conserved, calcium-binding protein, that is preferentially expressed in the liver and kidney. It may have an important role in calcium homeostasis. Studies in rat indicate that this protein may also play a role in aging, as it shows age-associated down-regulation. This gene is part of a gene cluster on chromosome Xp11.3-Xp11.23. Alternative splicing results in two transcript variants having different 5′ UTRs, but encoding the same protein.
Especificaciones

Especificaciones

RGN/SMP30
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q03336, Q15493, Q64374
19733, 25106, 9104
RGN/SMP30 Fusion Protein Ag12423
Primary
-20°C
RGN
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
RC, Regucalcin, RGN, Senescence marker protein 30, SMP 30, SMP30
RGN
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados