missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RFTN1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | RFTN1 |
---|---|
Concentración | 0.32 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16822765
|
Proteintech
24289-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16812765
|
Proteintech
24289-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The function remains unknown.The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes (E1s), ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and ubiquitin-protein ligases (E3s). This gene encodes a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. This enzyme is demonstrated to participate in the ubiquitination of p53, c-Fos, and the NF-kB precursor p105 in vitro. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.Especificaciones
RFTN1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q14699 | |
23180 | |
RFTN1 Fusion Protein Ag17264 | |
Primary | |
-20°C | |
RFTN1 |
0.32 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0084, MIG2, PIB10, PIG9, Raft linking protein, RAFTLIN, raftlin, lipid raft linker 1, RFTN1 | |
RFTN1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |