missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RFK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | RFK |
---|---|
Concentración | 0.17 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16815174
|
Proteintech
15813-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16805174
|
Proteintech
15813-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Riboflavin kinase is an essential enzyme that catalyzes the phosphorylation of riboflavin to form flavin mononucleotide, an obligatory step in vitamin B2 utilization and flavin cofactor synthesis.Especificaciones
RFK | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q8CFV9, Q969G6 | |
499328, 54391, 55312 | |
RFK Fusion Protein Ag8591 | |
Primary | |
-20°C | |
RFK |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Flavokinase, RFK, riboflavin kinase, RIFK | |
Rfk | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |