Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Revco™
Almacene muestras para aplicaciones clínicas, industriales y científicas mediante los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Thermo Scientific™ Revco™.
2848.86€ - 8200.00€
Especificación
Certificaciones/conformidad UL and cUL listed. TUV approved. CE marked.
Material de la cabina Scratch-resistant painted
Ruedas 2 in. (5cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed
Descongelación Automatic
Modelo de puerta Solid
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Voltaje Tipo de enchufe Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Voltaje Tipo de enchufe Precio Cantidad y disponibilidad  
12908464 Thermo Scientific™
REL-5004W
230V UK 6584.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12918464 Thermo Scientific™
REL-7504W
230V UK 8200.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12968454 Thermo Scientific™
REL-1204W
230V UK 5522.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12988454 Thermo Scientific™
REL-3004W
230V UK 5038.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
13572610 Thermo Scientific™
REL5004V
230V European 6584.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12978454 Thermo Scientific™
REL-2304W
230V UK Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12958454 Thermo Scientific™
REL-404W
230V UK Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15108135 Thermo Scientific™
REL404A
208 - 230V NEMA 6-15P Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Características principales
  • Temperaturas ajustables entre 1 °C y 8 °C (valor predeterminado de fábrica 4 °C)
  • Descongelación y eliminación de condensación automáticas
Control por microprocesador
  • Tecnología electrónica digital mejorada para simplificar el manejo y trabajar con mayor exactitud
  • Mandos basados en iconos
  • El amplio visor digital es fácil de leer y muestra intervalos de temperatura de 0,1 °C
  • Termómetro gráfico fijo en verde cuando la temperatura es normal, barra superior intermitente en caso de exceso de temperatura y bombilla intermitente en caso de temperatura insuficiente
  • El sensor inicia automáticamente el ciclo de descongelación cuando hace falta, lo que ahorra la necesidad de un temporizador de descongelación, minimiza la acumulación de escarcha y optimiza la eficacia de la bobina.
Sistema de alarmas
  • Señales de alarma sonoras y visuales de desviaciones de la temperatura o fallo de suministro eléctrico
  • Interruptor general de ENCENDIDO/APAGADO/ACTIVACIÓN DE ALARMAS con llave para seguridad de valores fijados
  • Pulsador de prueba de alarma y contactos de alarma remota
  • Silenciador, sistema de rellamada y reinicio automático de alarma
  • Batería de reserva para el controlador
  • Los ajustes de las alarmas están predeterminados para advertir de desviaciones de temperatura a partir de los 5,5 °C en casos de exceso de temperatura y de los 1,5 °C en casos de temperatura insuficiente.
Estructura
  • Sistemas de circulación positiva de aire forzado
  • Compresores y construcción de calidad industrial
  • Aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC
  • Puertas con mecanismo de autocierre y cierre con llave
  • Estantes de rejilla con revestimiento de epoxi ajustables en incrementos de 2,5 cm (1 pulg)
  • Interior y exterior de acero laminado en frío, acabados con revestimiento de pintura en polvo altamente resistente a impactos
  • Luces interiores con interruptor de activación/desactivación de la puerta e interruptor independiente en el panel de control.
  • Patas de nivelación ajustables (excepto en el modelo de 139 l [4,9 pies cúbicos] de colocación debajo de la mesa)
  • Las unidades de 1297 l (45,8 pies cúb) disponen de puertas de vidrio doble deslizantes, sistemas de refrigeración y controles montados en la base, luces activadas por interruptores independientes y ruedas pivotantes dobles de 5 cm (2 pulg) en lugar de patas de nivelación.
  • El modelo de colocación debajo de la mesa tiene un orificio de acceso de 2,5 cm (1 pulg) de diámetro con enchufe
Información para pedidos:
Los sistemas de alarma, registradores de gráficos de temperatura y monitores de alimentación eléctrica deben solicitarse por separado. Hay otras tensiones disponibles; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el delegado de ventas para obtener más información.
Especificación
Especificación
UL and cUL listed. TUV approved. CE marked.
2 in. (5cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed
Solid
CFC-free
1° to 8°C
Scratch-resistant painted
Automatic
High-impact powder paint coating
Microprocessor