Learn More
RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de aro
Tamices de acero inoxidable para su uso con molino de centrifugación ZM200 Ultra
Marke: RETSCH 03.647.0250
Weitere Details : Peso : 0.09000kg
Spezifikation
Tamiz de aro, con reborde reforzado™ | |
Reborde reforzado | |
0,03 in (1,0 mm) |
Molino de centrifugación ZM200 Ultra | |
Acero inoxidable | |
Orificio Conidur |