Learn More
RETSCH Test Sieves - 13 Mesh or Less
Stainless steel with wire gauze
Marca:  RETSCH 60.150.090000
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10650292
  • 152.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Dimensions: 8 dia. × 2 in.D (20.3 × 5cm)
Compliance
Meet ASTM E11
Especificación
Especificación
Ideal for cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, Metals powders, Minerals, nuts, Plastics, sand, seeds, soils, washing powder etc.
8 in.
Test Sieve
Stainless Steel
No. 3.5
5.08cm
90mm
ISO 3310
3.5 Mesh
Stainless Steel
Videos