Learn More
RETSCH Jarras de molienda de molino de bolas planetario PM 100
Specially designed for extreme working conditions such as long-term trials, wet grinding, high mechanical loads and maximum speeds as well as mechanical alloying
Marca:  RETSCH 01.462.0149
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10629501
  • 805.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
13-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con molinos de bolas planetarios Retsch PM 100 y PM 200.
  • Colocación antideslizante y segura con dispositivo antirrotación integrado y centro de base cónica
  • Con junta tórica que ofrece un cierre estanco a los gases y resistente al polvo
  • Tapa fácil de agarrar y abrir
Especificaciones
Especificaciones
50mL
Ideal para condiciones de trabajo extremas, como ensayos a largo plazo, molienda húmeda, altas cargas mecánicas y velocidades máximas, así como elementos de aleación mecánica
Stainless Steel
Grinding Jar
50 ml (1.69 oz)
Colocación antideslizante, dispositivo antirrotación integrado, centro de base cónica, junta tórica, junta resistente al polvo
PM 100 and PM 200 planetary ball mill
Videos
Ver productos accesorios