Learn More
RETSCH Jarras de molienda de molino de bolas planetario PM 100
Specially designed for extreme working conditions such as long-term trials, wet grinding, high mechanical loads and maximum speeds as well as mechanical alloying
Marca:  RETSCH 01.462.0148
Detalles adicionales : Peso : 1.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10408551
  • 1152.60€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con molinos de bolas planetarios Retsch PM 100 y PM 200.
  • Colocación antideslizante y segura con dispositivo antirrotación integrado y centro de base cónica
  • Con junta tórica que ofrece un cierre estanco a los gases y resistente al polvo
  • Tapa fácil de agarrar y abrir
Especificaciones
Especificaciones
Grinding Jar
125 ml (4.22 oz)
Nonslip seating, built-in anti-rotation device, conical base centering, O-ring, dustproof seal
PM 100 and PM 200 planetary ball mill
125mL
Ideal for extreme working conditions such as long-term trials, wet grinding, high mechanical loads and maximum speeds as well as mechanical alloying
Stainless Steel
Videos
Documentos
Ver productos accesorios