Learn More
RETSCH Jarras de molienda de molino de bolas planetario PM 100
Specially designed for extreme working conditions such as long-term trials, wet grinding, high mechanical loads and maximum speeds as well as mechanical alloying
en la oferta
Spécification
Tipo de producto | Tarro de molienda |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para condiciones de trabajo extremas, como ensayos a largo plazo, molienda húmeda, altas cargas mecánicas y velocidades máximas, así como elementos de aleación mecánica |
Para utilizar con (equipo) | Molinos de bolas planetario PM 100 y PM 200 |
Incluye | Colocación antideslizante, dispositivo antirrotación integrado, centro de base cónica, junta tórica, junta resistente al polvo |
Description
Para su uso con molinos de bolas planetarios Retsch PM 100 y PM 200.
- Colocación antideslizante y segura con dispositivo antirrotación integrado y centro de base cónica
- Con junta tórica que ofrece un cierre estanco a los gases y resistente al polvo
- Tapa fácil de agarrar y abrir
Spécification
Tarro de molienda | |
Ideal para condiciones de trabajo extremas, como ensayos a largo plazo, molienda húmeda, altas cargas mecánicas y velocidades máximas, así como elementos de aleación mecánica | |
Molinos de bolas planetario PM 100 y PM 200 | |
Colocación antideslizante, dispositivo antirrotación integrado, centro de base cónica, junta tórica, junta resistente al polvo |