Learn More
RETSCH Dispositivo de sujeción Comfort para agitadores de tamiz AS 200
Proporciona una sujeción fiable, rápida y cómoda de las cribas en funcionamiento en seco.
Marca:  RETSCH 32.662.0001
Detalles adicionales : Peso : 3.33900kg
Código de producto. 10625441
  • 945.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ver la cubierta, las varillas lisas y las abrazaderas de acción rápida
  • La cubierta permanece en las varillas
  • Pila de tamiz extraíble
Especificaciones
Especificaciones
Tamices de prueba, de 200 a 203 mm de diámetro.
Dispositivo de sujeción de confort
Fiable, rápido y cómoda sujeción de tamiz con funcionamiento en seco; para tamiz:
Agitador de tamiz de serie AS 200